Tlačiť
(±)-1,2-Octanediol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
200140100 200140500
ACRO200140100EA 52.87 EUR
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanediol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Mw: 146.23
Teplota varu: 243
Teplota tavenia: 28…31 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Číslo MDL: MFCD00010738
Číslo CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %