Tlačiť
1,2,4-Trichlorbenzen
Dodávateľ: SCHARLAB
Varování
TR01202500 TR01201000
SCARTR01202500EA 0 EUR
SCARTR01202500 SCARTR01201000
1,2,4-Trichlorbenzen
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec: C₆H₃Cl₃
Mw: 181.45
Teplota varu: 214.4
Teplota tavenia: 17
Hustota: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 99
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000547
Číslo CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
OSN: 2321
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09704