Tlačiť
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 39.55 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Teplota varu: 85 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,292 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00037111
Číslo CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %