Tlačiť
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
366560-1G 366560-5G
SIAL366560-1GEA 140.39 EUR
SIAL366560-1G SIAL366560-5G
1,4-Dibromobenzene-[D₄], Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
Teplota varu: 219…221 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 88…90 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045021
Číslo CAS: 4165-56-4
OSN: 3077
ADR: 9,III