Tlačiť
tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
175889-1G 175889-5G
SIAL175889-1GEA 206.98 EUR
SIAL175889-1G SIAL175889-5G
tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
tert-Butanol-[D10]
Vzorec: D₃CC(CD₃)(OD)CD₃
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 53001-22-2
EINECS: 258-288-0
OSN: 1120
ADR: 3,II