N-Phenylethylenediamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
130610100
130610500
ACRO130610100EA
81.43
EUR
ACRO130610100
ACRO130610500
N-Phenylethylenediamine 99%
N-Phenylethylenediamine
Vzorec:
C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂ Teplota varu: 262…264 °C (760 mmHg) Hustota: 1,04 g/cm³ Teplota vzplanutia: >112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008162 Číslo CAS: 1664-40-0 EINECS: 216-773-4 OSN: 2735 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |