Tlačiť
N-Phenylethylenediamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
130610100 130610500
ACRO130610100EA 81.43 EUR
ACRO130610100 ACRO130610500
N-Phenylethylenediamine 99%
N-Phenylethylenediamine
Vzorec: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 262…264 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008162
Číslo CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %