Tlačiť
Yeast Extract Agar
Dodávateľ: LIOFILCHEM
34074 403120 412120
LIOF34074EA 65.29 EUR
LIOF34074 LIOF403120 LIOF412120
Yeast Extract Agar
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Medium for microorganisms enumeration in water.
Certifikácie: ISO6222 certified.