Tlačiť
Kyselina pikrová, yellow, fluid
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: 2,4,6-Trinitrofenol
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 108.95 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Kyselina pikrová, yellow, fluid
Kyselina pikrová
Vzorec: C₆H₃N₃O₇
Mw: 229.11 g/mol
Teplota varu: 100 °C (212 °F)
Teplota tavenia: 80.35
Hustota: 1,006 kg/L
Teplota vzplanutia: 150
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00007102
Číslo CAS: 88-89-1
Merck Index: 12,07562