Tlačiť
Tri-tert-butylphosphine 10% (w/w) in hexanes ≥99%
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
Synonymá: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
15-5811 S15-5811.0010
ABCR15-5811EA 0 EUR
ABCR15-5811 ABCRS15-5811.0010
Tri-tert-butylphosphine 10% (w/w) in hexanes ≥99%
Tri-tert-butylphosphine
Phosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Mw: 202.32
Hustota: 0.680
Číslo MDL: MFCD00015006
Číslo CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
OSN: 1993
ADR: 3 I