Tlačiť
Tri-tert-butylphosphine ≥99%
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
Synonymá: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
S15-5810 S15-5810.0001 AB120105.0001
ABCRS15-5810EA 0 EUR
ABCRS15-5810 ABCRS15-5810.0001 ABCRAB120105.0001
Tri-tert-butylphosphine ≥99%
Tri-tert-butylphosphine
Phosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Mw: 202.32
Teplota varu: 102…103 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 30 °C
Hustota: 0.812
Teplota vzplanutia: 1 °F
Číslo MDL: MFCD00015006
Číslo CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
OSN: 2845
ADR: 4.2 I