Tlačiť
Methylmetakrylát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methacrylic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W400201-10KG W400201-1KG W400201-5KG W400201-SAMPLE
SIALW400201-10KGEA 563.98 EUR
SIALW400201-10KG SIALW400201-1KG SIALW400201-5KG SIALW400201-SAMPLE
Methylmetakrylát, Sigma-Aldrich®
Methylmetakrylát
Vzorec: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –48 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008587
Číslo CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
OSN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005