Tlačiť
2-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W350605-1KG-K W350605-4KG-K W350605-9KG-K
SIALW350605-1KG-KEA 166.87 EUR
SIALW350605-1KG-K SIALW350605-4KG-K SIALW350605-9KG-K
2-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyl isovalerate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Číslo CAS: 2445-77-4
EINECS: 219-496-7