Tlačiť
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Methylthio)propylisothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331201-100G-K W331201-1KG-K W331201-25G-K
SIALW331201-100G-KEA 169.68 EUR
SIALW331201-100G-K SIALW331201-1KG-K SIALW331201-25G-K
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS₂
Číslo MDL: MFCD00209521
Číslo CAS: 505-79-3
EINECS: 208-020-3