Tlačiť
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319503-100G W319503-10KG W319503-1KG W319503-5KG W319503-SAMPLE
SIALW319503-100GEA 165.43 EUR
SIALW319503-100G SIALW319503-10KG SIALW319503-1KG SIALW319503-5KG SIALW319503-SAMPLE
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 214
Teplota tavenia: 25
Hustota: 0.987 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002655
Číslo CAS: 16957-70-3
EINECS: 241-026-4