Tlačiť
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W317004-100G-K W317004-1KG-K
SIALW317004-100G-KEA 182.66 EUR
SIALW317004-100G-K SIALW317004-1KG-K
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 209
Teplota tavenia: 14
Hustota: 0.965 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002786
Číslo CAS: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
OSN: 3265
ADR: 8 III