Tlačiť
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: trans-Hex-2-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316903-100G-K W316903-1KG-K W316903-5KG-K
SIALW316903-100G-KEA 157.02 EUR
SIALW316903-100G-K SIALW316903-1KG-K SIALW316903-5KG-K
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 217
Teplota tavenia: 32
Hustota: 0.946 g/cm³ (45 °C)
Číslo MDL: MFCD00002705
Číslo CAS: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
OSN: 3261
ADR: 8 III