Tlačiť
Methyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isopropyl acetic acid methyl ester, Isovaleric acid methyl ester, 3-Methylbutyric acid emthyl ester, Methyl isopentanoate, 3-Methylbutanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W275301-1KG-K W275301-4KG-K
SIALW275301-1KG-KEA 100.68 EUR
SIALW275301-1KG-K SIALW275301-4KG-K
Methyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Methyl isovalerate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 114 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,90065 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00042866
Číslo CAS: 556-24-1
EINECS: 209-117-3
OSN: 2400
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06166