Tlačiť
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W262706-10KG-K W262706-1KG-K W262706-25KG-K W262706-5KG-K
SIALW262706-10KG-KEA 353.79 EUR
SIALW262706-10KG-K SIALW262706-1KG-K SIALW262706-25KG-K SIALW262706-5KG-K
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Mw: 116.12
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 26…29 °C
Hustota: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 138
Číslo MDL: MFCD00002796
Číslo CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
OSN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05492