Tlačiť
Furfuryl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W249300-1KG-K W249300-2.5KG-
SIALW249300-1KG-KEA 225.83 EUR
SIALW249300-1KG-K SIALW249300-2.5KG-
Furfuryl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Furfuryl mercaptan
Vzorec: C₅H₆OS
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Číslo MDL: MFCD00003254
Číslo CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2