Tlačiť
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (2-Furyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W249106-1KG-K W249106-25KG-K W249106-5KG-K
SIALW249106-1KG-KEA 90.13 EUR
SIALW249106-1KG-K SIALW249106-25KG-K SIALW249106-5KG-K
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 171
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003252
Číslo CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
OSN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326