Tlačiť
Furfuryl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W249009-10KG-K W249009-1KG-K W249009-5KG-K
SIALW249009-10KG-KEA 1025.84 EUR
SIALW249009-10KG-K SIALW249009-1KG-K SIALW249009-5KG-K
Furfuryl acetate, Sigma-Aldrich®
Furfuryl acetate
Vzorec: C₇H₈O₃
Mw: 140.14
Teplota varu: 175
Hustota: 1.1176 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003251
Číslo CAS: 623-17-6
EINECS: 210-775-9