Tlačiť

Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

Synonymá: 10-Undecenoic acid ethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ300

W246107-100G W246107-1KG W246107-SAMPLE
SIALW246107-100GEA 0 EUR
SIALW246107-100G SIALW246107-1KG SIALW246107-SAMPLE
Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-10-undecenoate
Vzorec: C₁₃H₂₄O₂
Mw: 212.33
Teplota varu: 258
Hustota: 0.879 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00009220
Číslo CAS: 692-86-4
EINECS: 211-734-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR