Tlačiť
3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Veratrylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
V1309-25G V1309-5G
SIALV1309-25GEA 202.17 EUR
SIALV1309-25G SIALV1309-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Mw: 167.21
Teplota varu: 154…158 °C (12 mmHg)
Hustota: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008116
Číslo CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7