Tlačiť
Ursodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
U5127-1G U5127-25G U5127-5G
SIALU5127-1GEA 111.91 EUR
SIALU5127-1G SIALU5127-25G SIALU5127-5G
Ursodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Ursodeoxycholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Teplota varu: 547 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Číslo MDL: MFCD00003680
Číslo CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026