Tlačiť
Trityl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bromotriphenylmethane, Triphenylbromomethane, Triphenylmethyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
T83607-100G T83607-25G
SIALT83607-100GEA 290.41 EUR
SIALT83607-100G SIALT83607-25G
Trityl bromide, Sigma-Aldrich®
Trityl bromide
Vzorec: (C₆H₅)₃CBr
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000120
Číslo CAS: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
OSN: 3261
ADR: 8,III