Tlačiť
Trimethylsulphoxonium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T80500-100G T80500-25G T80500-500G
SIALT80500-100GEA 99.48 EUR
SIALT80500-100G SIALT80500-25G SIALT80500-500G
Trimethylsulphoxonium iodide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsulphoxonium iodide
Vzorec: C₃H₉IOS
Teplota tavenia: 165…175 °C
Číslo MDL: MFCD00011899
Číslo CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2