Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin substrate 1 mg, tablets, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5525-100TAB T5525-50TAB
SIALT5525-100TABEA 941.44 EUR
SIALT5525-100TAB SIALT5525-50TAB
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin substrate 1 mg, tablets, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 166…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007748
Číslo CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6