Tlačiť
2-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T32603-100G T32603-25G
SIALT32603-100GEA 87.32 EUR
SIALT32603-100G SIALT32603-25G
2-Thenoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Mw: 128.15
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 123…125 °C
Číslo MDL: MFCD00005437
Číslo CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491