Tlačiť
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
T32409-100G T32409-25G
SIALT32409-100GEA 86.64 EUR
SIALT32409-100G SIALT32409-25G
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
Teplota varu: 198 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ? 10 °C
Hustota: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Číslo MDL: MFCD00005429
Číslo CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8