Tlačiť
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T2885-100MG T2885-1G T2885-5G
SIALT2885-100MGEA 84.64 EUR
SIALT2885-100MG SIALT2885-1G SIALT2885-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin ≥98% (by TLC), Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 166…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007748
Číslo CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6