Tlačiť
2-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T27855-25G T27855-5G
SIALT27855-25GEA 243.08 EUR
SIALT27855-25G SIALT27855-5G
2-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
2-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 108 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,197 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005462
Číslo CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0