Tlačiť
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1388-1G T1388-25G T1388-5G
SIALT1388-1GEA 27.24 EUR
SIALT1388-1G SIALT1388-25G SIALT1388-5G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Mw: 142.18
Teplota tavenia: 142…143 °C
Číslo MDL: MFCD00005435
Číslo CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0