Tlačiť
5-Methylphenazinium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9625-500MG P9625-5G P9625-10G P9625-1G P9625-25G
SIALP9625-500MGEA 71.8 EUR
SIALP9625-500MG SIALP9625-5G SIALP9625-10G SIALP9625-1G SIALP9625-25G
5-Methylphenazinium methyl sulphate, Sigma-Aldrich®
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Teplota tavenia: 198 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00011923
Číslo CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185