Tlačiť
2-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
P66602-100G P66602-25G
SIALP66602-100GEA 181.31 EUR
SIALP66602-100G SIALP66602-25G
2-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 223
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1.1317 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006348
Číslo CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7