Tlačiť
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P51400-100G P51400-25G P51400-5G
SIALP51400-100GEA 374.52 EUR
SIALP51400-100G SIALP51400-25G SIALP51400-5G
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Propiolic acid
Vzorec: C₃H₂O₂
Mw: 70.05
Teplota varu: 140
Teplota tavenia: 18
Hustota: 1.136 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58
Číslo MDL: MFCD00004360
Číslo CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
OSN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08006