Tlačiť
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1378-100G P1378-1G P1378-25G P1378-5G
SIALP1378-100GEA 1354.19 EUR
SIALP1378-100G SIALP1378-1G SIALP1378-25G SIALP1378-5G
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Číslo MDL: MFCD00003335
Číslo CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
OSN: 2923
ADR: 8,II