Tlačiť
Potassium tellurite 90, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Oxid teluričito-didraselný
P0677-100G P0677-25G
SIALP0677-100GEA 673.74 EUR
SIALP0677-100G SIALP0677-25G
Potassium tellurite 90, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Vzorec: K₂TeO₃
Mw: 253.79
Číslo MDL: MFCD00011379
Číslo CAS: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
OSN: 3284
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07850