Tlačiť
Oleyl amine ≥70% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7805-100G O7805-500G O7805-5G
SIALO7805-100GEA 77.02 EUR
SIALO7805-100G SIALO7805-500G SIALO7805-5G
Oleyl amine ≥70% (by GC), Sigma-Aldrich®
Oleyl amine
Vzorec: C₁₈H₃₇N
Teplota varu: 364 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 0,813 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00066507
Číslo CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5