Tlačiť
Dimethyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M81705-100G M81705-500G M81705-5G
SIALM81705-100GEA 55.76 EUR
SIALM81705-100G SIALM81705-500G SIALM81705-5G
Dimethyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulphone
Vzorec: C₂H₆O₂S
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107…110 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Číslo MDL: MFCD00007566
Číslo CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284