Tlačiť
2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3302-100G M3302-1KG M3302-5G
SIALM3302-100GEA 48.13 EUR
SIALM3302-100G SIALM3302-1KG SIALM3302-5G
2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec: C₇H₅NS₂
Teplota varu: 302 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 177…182 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005781
Číslo CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893