Tlačiť
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19007-25G M19007-5G
SIALM19007-25GEA 141.6 EUR
SIALM19007-25G SIALM19007-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Teplota varu: 305,95 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004334
Číslo CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8