Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)indole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I7256-1G I7256-25G I7256-5G
SIALI7256-1GEA 50.14 EUR
SIALI7256-1G SIALI7256-25G SIALI7256-5G
3-(Hydroxymethyl)indole, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)indole
Vzorec: C₉H₉NO
Číslo MDL: MFCD00005632
Číslo CAS: 700-06-1
EINECS: 211-836-2