Tlačiť
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8876-100MG H8876-1G H8876-500MG
SIALH8876-100MGEA 87.44 EUR
SIALH8876-100MG SIALH8876-1G SIALH8876-500MG
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Teplota tavenia: 166 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005639
Číslo CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4