Tlačiť
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H52406-25G H52406-50G H52406-5G
SIALH52406-25GEA 93.33 EUR
SIALH52406-25G SIALH52406-50G SIALH52406-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota varu: 208…210 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 126…129 °C
Hustota: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002778
Číslo CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3