Tlačiť
3-Hydroxy-5-methylisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hymexazol
H3275-250MG H3275-50MG
SIALH3275-250MGEA 805.46 EUR
SIALH3275-250MG SIALH3275-50MG
3-Hydroxy-5-methylisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
Číslo MDL: MFCD00144468
Číslo CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6