Tlačiť
Ethyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
E46607-100G E46607-25G E46607-5G
SIALE46607-100GEA 382.54 EUR
SIALE46607-100G SIALE46607-25G SIALE46607-5G
Ethyl propiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl propiolate
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: 9
Hustota: 0.9788 g/cm³ (4 °C)
Číslo MDL: MFCD00009184
Číslo CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
OSN: 3272
ADR: 3 III