Tlačiť
Ethyl phenylpropiolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E45309-25G E45309-5G
SIALE45309-25GEA 157.64 EUR
SIALE45309-25G SIALE45309-5G
Ethyl phenylpropiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl phenylpropiolate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Teplota varu: 260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009185
Číslo CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8