N,N-Diethylmethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D98203-100G
D98203-25G
SIALD98203-100GEA
90.65
EUR
SIALD98203-100G
SIALD98203-25G
N,N-Diethylmethylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylmethylamine
Vzorec:
C₅H₁₃N Teplota varu: 63 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –196 °C Hustota: 0,7227 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00009049 Číslo CAS: 616-39-7 EINECS: 210-480-5 |