Tlačiť
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
D7299-100G D7299-250G
SIALD7299-100GEA 111.91 EUR
SIALD7299-100G SIALD7299-250G
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Mw: 221.04
Teplota varu: 346
Teplota tavenia: 137…139 °C
Hustota: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004300
Číslo CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825