Tlačiť
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-D
M-Clarity™ quality level = MQ100
D70724-100G D70724-5G
SIALD70724-100GEA 54.95 EUR
SIALD70724-100G SIALD70724-5G
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Teplota varu: 346 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 137…139 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004300
Číslo CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825